6-Bromochromone-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31905.03 H31905.06
H31905.03EA 138 EUR InStock
H31905.03 H31905.06
6-Bromochromone-3-carboxylic acid 97%
6-Bromochromone-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 51085-91-7 Molecular Formula: C10H5BrO4 Formula Weight: 269.05 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD01548933
Formule: C₁₀H₅BrO₄
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01548933
Numéro CAS: 51085-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité