6-Bromochromone-3-carboxylic acid
012044-5G 012044-1G
FLUO012044-5GEA 0 EUR InStock
FLUO012044-5G FLUO012044-1G
6-Bromochromone-3-carboxylic acid
6-Bromochromone-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅BrO₄
MW: 269,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD01548933
Numéro CAS: 51085-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité