7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16916000EA 413 EUR InStock
EHERC16916000
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,1681 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006872
Numéro CAS: 92-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité