7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
Fournisseur: Roth Carl
7210.1 7210.2
ROTH7210.1EA 169 EUR InStock
ROTH7210.1 ROTH7210.2
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
Formule: C₁₀H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00006872
Numéro CAS: 92-61-5
EINECS: 202-171-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité