7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAS0367-100MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAS0367-100MG TCIAS0367-1G
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,1681 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006872
Numéro CAS: 92-61-5
Merck Index: 14,08408
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/85/28994085.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 210.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité