6-Fluorochromone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31907.03 H31907.06
H31907.03EA 68.4 EUR InStock
H31907.03 H31907.06
6-Fluorochromone 97%
6-Fluorochromone
Purity: 97% CAS No.: 105300-38-7 Molecular Formula: C9H5FO2 Formula Weight: 164.14 Melting Point: 166-169° MDL No.: MFCD03094002
Formule: C₉H₅FO₂
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094002
Numéro CAS: 105300-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité