3-Iodochromone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H34295.MD H34295.03
H34295.MDEA 123 EUR InStock
H34295.MD H34295.03
3-Iodochromone ≥97%
3-Iodochromone
Formule: C₉H₅IO₂
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475514
Numéro CAS: 122775-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité