2,4,4,6-Tétrabromocyclohexa-2,5-dienone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one
T1235-25G T1235-5G
TCIAT1235-25GEA 400 EUR InStock
TCIAT1235-25G TCIAT1235-5G
2,4,4,6-Tétrabromocyclohexa-2,5-dienone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,4,6-Tétrabromocyclohexa-2,5-dienone
Formule: C₆H₂Br₄O
MW: 409,700 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001589
Numéro CAS: 20244-61-5
EINECS: 243-638-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11db36250507fd57954a381ea53bfda35a28f28d&vid=11db36250507fd57954a381ea53bfda35a28f28d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité