3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
H31465.06EA 348 EUR InStock
H31465.06 H31465.03
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% stabilisé
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol
Formule: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD12407081
Numéro CAS: 87151-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité