2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Synonyms: 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
011354-10G 011354-1G 011354-5G
FLUO011354-10GEA 0 EUR InStock
FLUO011354-10G FLUO011354-1G FLUO011354-5G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₃Cl₂N₃O
MW: 192,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD03001242
Numéro CAS: 5604-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité