Cobalt (II) oxalate dihydraté, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cobalt(II) oxalate dihydrate
87758.06 87758.14 87758.22 87758.36
87758.06EA 34 EUR InStock
87758.06 87758.14 87758.22 87758.36
Cobalt (II) oxalate dihydraté, Qualité Réactif
Cobalt (II) oxalate dihydraté
CAS No.: 5965-38-8 Molecular Formula: CoC2O4.2H2O Formula Weight: 182.98 (146.95anhy) Physical Form: Powder Density: 3.021 Odour: Odourless Merck Reference: 14,2445 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00050793
Stabilizer for HCN, temperature indicator
Formule: C₂CoO₄·2H₂O
MW: 182,98 g/mol (146,95 anhy)
Point de fusion: 229…231 °C (dec.)
Densité: 3.021
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03414148
Numéro CAS: 5965-38-8
EINECS: 212-409-3
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2445
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité