Chromanne-4-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14940.03 A14940.06
A14940.03EA 34 EUR InStock
A14940.03 A14940.06
Chromanne-4-ol ≥97%
Chromanne-4-ol
Purity: 97% CAS No.: 1481-93-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 79-81°/5mm Beilstein Reference: 130800 MDL No.: MFCD00006849
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 79…81 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006849
Numéro CAS: 1481-93-2
EINECS: 216-041-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité