5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
CFF302.5 CFF302.10 CFF302.25 017344-5G 017344-1G
CHMPCFF302.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF302.5 CHMPCFF302.10 CHMPCFF302.25 FLUO017344-5G FLUO017344-1G
5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
Formule: C₅H₄ClNO₂
MW: 145,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085127
Numéro CAS: 39499-34-8
EINECS: 254-475-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité