3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Synonyms: (dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
011035-1G 011035-5G
FLUO011035-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011035-1G FLUO011035-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Formule: C₅H₈BNO₃
MW: 140,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD02677945
Numéro CAS: 16114-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité