3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
CFF270.5 CFF270.10 CFF270.25 017317-25G 017317-1G 017317-5G
CHMPCFF270.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF270.5 CHMPCFF270.10 CHMPCFF270.25 FLUO017317-25G FLUO017317-1G FLUO017317-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₆H₆ClNO₂
MW: 159,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052555
Numéro CAS: 31301-45-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité