3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
A15419.06 A15419.14
A15419.06EA 121 EUR InStock
A15419.06 A15419.14
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 2510-36-3 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.13 Melting Point: 140-142° Beilstein Reference: 115819
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051657
Numéro CAS: 2510-36-3
EINECS: 219-724-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité