3,5-Dimethylisoxazole-4-sulphonyl chloride
CFF177.5 CFF177.25 017250-5G 017250-25G 017250-1G
CHMPCFF177.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF177.5 CHMPCFF177.25 FLUO017250-5G FLUO017250-25G FLUO017250-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-sulphonyl chloride
3,5-Dimethylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₆ClNO₃S
MW: 195,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052554
Numéro CAS: 80466-79-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité