Fluorène-2-carbaldehyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fluorene-2-carboxaldehyde
A14911.06 A14911.14 A14911.22
A14911.06EA 87 EUR InStock
A14911.06 A14911.14 A14911.22
Fluorène-2-carbaldehyde ≥99%
Fluorène-2-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 30084-90-3 Molecular Formula: C14H10O Formula Weight: 194.23 Melting Point: 82-86° Beilstein Reference: 2255852
Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001123
Numéro CAS: 30084-90-3
EINECS: 250-035-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité