Fluorène-2-carbaldehyde ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0333-5GEA 131 EUR InStock
TCIAF0333-5G
Fluorène-2-carbaldehyde ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fluorène-2-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001123
Numéro CAS: 30084-90-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/26/28968926.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 95.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité