Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluorofluorene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

F0228-25G F0228-5G
TCIAF0228-25GEA 610 EUR InStock
TCIAF0228-25G TCIAF0228-5G
2-Fluorofluorene ≥98.0% (par GC)
2-Fluorofluorene


Formule: C₁₃H₉F
Numéro MDL: MFCD00031477
Numéro CAS: 343-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aa632d5c183878212bf7d66bcea7ff85f05f453&vid=4aa632d5c183878212bf7d66bcea7ff85f05f453&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité