N-Oleoyl taurine
Fournisseur: Cayman Chemical
10005609-1 10005609-10 10005609-5 10005609-500
CAYM10005609-1EA 140 EUR InStock
CAYM10005609-1 CAYM10005609-10 CAYM10005609-5 CAYM10005609-500
N-Oleoyl taurine
N-Oleoyl taurine
Formule: C₂₀H₃₉NO₄S
Numéro CAS: 52514-04-2
EINECS: 257-985-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité