N-Docosanoyl taurine
Fournisseur: Cayman Chemical
10007288-1 10007288-10 10007288-5
CAYM10007288-1EA 145 EUR InStock
CAYM10007288-1 CAYM10007288-10 CAYM10007288-5
N-Docosanoyl taurine
N-Docosanoyl taurine
Formule: C₂₄H₄₉NO₄S
Numéro CAS: 783284-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité