N-Palmitoyl taurine
Fournisseur: Cayman Chemical
10005611-1 10005611-10 10005611-5
CAYM10005611-1EA 128 EUR InStock
CAYM10005611-1 CAYM10005611-10 CAYM10005611-5
N-Palmitoyl taurine
N-Palmitoyl taurine
Formule: C₁₈H₃₇NO₄S
Numéro CAS: 83982-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité