Glycinamide chlorhydrate (H-Gly-NH2.HCl) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Gly-NH2.HCl
G0193-100G G0193-25G
TCIAG0193-100GEA 240 EUR InStock
TCIAG0193-100G TCIAG0193-25G
Glycinamide chlorhydrate (H-Gly-NH2.HCl) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Glycinamide chlorhydrate (H-Gly-NH2.HCl)
Formule: C₂H₇ClN₂O
MW: 110,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013008
Numéro CAS: 1668-10-6
EINECS: 216-789-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7100d4eaac98606c24c072fd3877e98fb30bcdd&vid=d7100d4eaac98606c24c072fd3877e98fb30bcdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité