Glycinamide chlorhydrate (H-Gly-NH2.HCl) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAG0253-500GEA 357 EUR InStock
TCIAG0253-500G TCIAG0253-100G TCIAG0253-25G
Glycinamide chlorhydrate (H-Gly-NH2.HCl) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Glycinamide chlorhydrate (H-Gly-NH2.HCl)
Formule: C₂H₇ClN₂O
MW: 110,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013008
Numéro CAS: 1668-10-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/87/28969887.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité