4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
CFF186.5 CFF186.10 CFF186.25 004595-25G 004595-5G
CHMPCFF186.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF186.5 CHMPCFF186.10 CHMPCFF186.25 FLUO004595-25G FLUO004595-5G
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Numéro MDL: MFCD00052360
Numéro CAS: 97760-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité