Bromure de 2-bromo-2-méthylpropionyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
403090050 403091000 403095000
ACRO403090050EA 28.1 EUR InStock
ACRO403090050 ACRO403091000 ACRO403095000
Bromure de 2-bromo-2-méthylpropionyle 98%
Bromure de 2-bromo-2-méthylpropionyle
Formule: C₄H₆Br₂O
MW: 229,91 g/mol
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000122
Numéro CAS: 20769-85-1
EINECS: 244-017-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité