Bromure de 2-bromo-2-méthylpropionyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0607-25G B0607-500G B0607-100G
TCIAB0607-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0607-25G TCIAB0607-500G TCIAB0607-100G
Bromure de 2-bromo-2-méthylpropionyle ≥98.0% (par GC)
Bromure de 2-bromo-2-méthylpropionyle
Formule: C₄H₆Br₂O
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00000122
Numéro CAS: 20769-85-1
EINECS: 244-017-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac6ce2af825cfc94b93644db571ddf6f6a366d3&vid=1ac6ce2af825cfc94b93644db571ddf6f6a366d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité