Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromoisobutyramide ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB3380-5GEA 33 EUR InStock
TCIAB3380-5G TCIAB3380-25G
2-Bromoisobutyramide ≥98.0% (par GC, azote total)
2-Bromoisobutyramide


Formule: C₄H₈BrNO
MW: 166,0164 g/mol
Numéro MDL: MFCD08234837
Numéro CAS: 7462-74-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/62/28934762.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité