Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215070180 0215070110
ICNA0215070180EA 107 EUR InStock
ICNA0215070180 ICNA0215070110
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique, poudre blanche
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Clofibric Acid reduces cholesterol levels in blood through diminishing the activity of NADPH.
Soluble in ethanol, ether, aceton, chloroform and methanol (50 mg/ml - clear, colourless solution).
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214,65 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00004192
Numéro CAS: 882-09-7
EINECS: 212-925-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité