Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-acétoxyisobutyroyle ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L00957.18EA 218 EUR InStock
L00957.18
Chlorure de 2-acétoxyisobutyroyle ≥98%
Chlorure de 2-acétoxyisobutyroyle


Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Point d'ébullition: 55…56 °C (6 mmHg)
Densité: 1,150
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000708
Numéro CAS: 40635-66-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité