Chlorure de 2-acétoxyisobutyroyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Acetoxyisobutyryl chloride,2-Acetoxy-2-methylpropionyl chloride, 1-Chloro-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate, 2-Acetoxyisobutyryl Chloride, Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate
A1120-25G A1120-5G
TCIAA1120-25GEA 113 EUR InStock
TCIAA1120-25G TCIAA1120-5G
Chlorure de 2-acétoxyisobutyroyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Acetoxyisobutyroyl chloride
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00000708
Numéro CAS: 40635-66-3
EINECS: 255-016-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bfecc9493f80070973847e3bd49440151a9564c&vid=2bfecc9493f80070973847e3bd49440151a9564c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité