2-Hydroxy-2-méthylpropionate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23592.14 B23592.22 B23592.36
B23592.14EA 47.5 EUR InStock
B23592.14 B23592.22 B23592.36
2-Hydroxy-2-méthylpropionate d'éthyle ≥98%
2-Hydroxy-2-méthylpropionate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 80-55-7 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4080 Boiling Point: 149-150° Beilstein Reference: 878308 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00004458
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C
Densité: 0.980
Point d'éclair: 44 °C (111 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004458
Numéro CAS: 80-55-7
EINECS: 201-290-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité