2-Hydroxy-2-méthylpropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0255-25G H0255-250G
TCIAH0255-25GEA 66 EUR InStock
TCIAH0255-25G TCIAH0255-250G
2-Hydroxy-2-méthylpropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2-Hydroxy-2-méthylpropionate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00004458
Numéro CAS: 80-55-7
EINECS: 201-290-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95606df4ff5292c1149a0b50462f3dd710a25fa2&vid=95606df4ff5292c1149a0b50462f3dd710a25fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité