2-(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)thioacetamide
008436-1G 008436-5G
FLUO008436-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008436-1G FLUO008436-5G
2-(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)thioacetamide
2-(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)thioacetamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂S₂
Numéro MDL: MFCD00052940
Numéro CAS: 175276-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité