(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26395.03EA 179 EUR InStock
H26395.03 H26395.MD
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₂S
MW: 258,65 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631932
Numéro CAS: 163295-75-8
EINECS: None
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité