4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
H31702.03 H31702.06
H31702.03EA 71 EUR InStock
H31702.03 H31702.06
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 69240-56-8 Molecular Formula: C13H9BrO2 Formula Weight: 277.12 Melting Point: 69-73° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD08276811
Formule: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,12 g/mol
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276811
Numéro CAS: 69240-56-8
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité