4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50451.03EA 140 EUR InStock
H50451.03 H50451.MD
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde ≥98%
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631895
Numéro CAS: 61343-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité