4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2006-5GEA 278 EUR InStock
TCIAC2006-5G
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD01631895
Numéro CAS: 61343-99-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/75/28939075.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité