Acide 4-amino-2,5-dichlorobenzenesulfonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dichloroaniline-4-sulphonic acid
D0415-25G D0415-500G
TCIAD0415-25GEA 137 EUR InStock
TCIAD0415-25G TCIAD0415-500G
Acide 4-amino-2,5-dichlorobenzenesulfonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-amino-2,5-dichlorobenzenesulfonique
Formule: C₆H₅Cl₂NO₃S
Numéro MDL: MFCD00025159
Numéro CAS: 88-50-6
EINECS: 201-836-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403a3447a5ec5bbc7098d90cc2286da3006bfa73&vid=403a3447a5ec5bbc7098d90cc2286da3006bfa73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité