4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0537-5G F0537-1G
TCIAF0537-5GEA 252 EUR InStock
TCIAF0537-5G TCIAF0537-1G
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631896
Numéro CAS: 137736-06-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66104764270dd998f3045d62e62784b222a5ba3b&vid=66104764270dd998f3045d62e62784b222a5ba3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité