2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D2880-25G D2880-5G
TCIAD2880-25GEA 202 EUR InStock
TCIAD2880-25G TCIAD2880-5G
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃F₃N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00194260
Numéro CAS: 393-77-1
ONU: 2930
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cf6ab55d348ddf82fa2c419fc9081ca3decfab0&vid=9cf6ab55d348ddf82fa2c419fc9081ca3decfab0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité