4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55609.06EA 295 EUR InStock
H55609.06 H55609.03
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
MW: 297,02 g/mol
Point de fusion: 50…55 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458091
Numéro CAS: 101066-87-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité