N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2903-1G B2903-5G
TCIAB2903-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB2903-1G TCIAB2903-5G
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline ≥98.0% (par GC)
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
Formule: C₁₂H₁₉N
Point d'ébullition: 70°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07440135
Numéro CAS: 110993-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité