Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Morpholino-3-pyridineboronic acid


046372-1G 046372-5G
FLUO046372-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046372-1G FLUO046372-5G
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid


Formule: C₉H₁₃BN₂O₃
Numéro MDL: MFCD11867876
Numéro CAS: 1218790-86-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité