1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
006024-5G 006024-25G
FLUO006024-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006024-5G FLUO006024-25G
1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
Formule: C₉H₅ClF₆
MW: 262,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009906
Numéro CAS: 75462-59-8
EINECS: 278-216-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité