Cyclopentanecarbaldéhyde ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
H56609.03 H56609.06
H56609.03EA 48.7 EUR InStock
H56609.03 H56609.06
Cyclopentanecarbaldéhyde ≥98% stabilisé
Cyclopentanecarbaldéhyde
Stabilized with 25 ppm 1,4-benzoquinone
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 140…141 °C
Densité: 0.919
Point d'éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060798
Numéro CAS: 872-53-7
EINECS: 212-829-7
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité