2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20094.03 L20094.06
L20094.03EA 69.1 EUR InStock
L20094.03 L20094.06
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 163105-90-6 Molecular Formula: C6H8BNO3 Formula Weight: 152.95 Melting Point: 136-138° MDL No.: MFCD03411572
Formule: C₆H₈BNO₃
MW: 152,95 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411572
Numéro CAS: 163105-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité