2-Methoxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
M2029-1G M2029-5G
TCIAM2029-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2029-1G TCIAM2029-5G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₃
MW: 152,95 g/mol
Point de fusion: 138°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093044
Numéro CAS: 163105-89-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea2f438726d2a1cfa33c4678bb4359f898b35f8d&vid=ea2f438726d2a1cfa33c4678bb4359f898b35f8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité