2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20389.MDEA 41.7 EUR InStock
L20389.MD L20389.06 L20389.03
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid 95%
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₄
MW: 182,97 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788239
Numéro CAS: 221006-70-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité